Přeskočit na
1.04480
Mercury(II) sulfate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyma:
Mercury(II) sulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 650,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 310,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
HgO4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
296.65
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-992-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
4 650,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
autoignition temp.
>450 °C
reduction residue
≤0.02%
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
6.470 g/cm3 at 20 °C
bulk density
670 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, nitrate (NO3-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.005%, Hg+: ≤0.15%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Application
Mercury(II) sulfate is a high-purity reagent used in various analytical applications.
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.15 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.044841.044281.04421
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
assay
≥99.0% (complexometric)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
4.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
cation traces
Fe: ≤0.005%, Hg+: ≤0.15%
cation traces
Fe: ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Hg+: ≤0.1%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%, soluble mercury salts (as Hg): ≤0.05%
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) sulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-35-9
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)