Přeskočit na
1.02384
Calcium chloride tetrahydrate
99.995 Suprapur®
Synonyma:
Calcium chloride tetrahydrate, Calcium dichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 010,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CaCl2 · 4H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-140-8
NACRES:
NA.21
Assay:
99.995%
Form:
solid
7 010,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat), 2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
772 °C (anhydrous substance)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].Cl.Cl.[O-H].[O-H].O.O
InChI
1S/Ca.2ClH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
ZNLVAQJGGDVQAU-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay: ≥ 96 %
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.01 ppm
Ba (Barium): ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.01 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.01 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 2 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.01 ppm
Li (Lithium): ≤ 1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.01 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.01 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.01 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.01 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.01 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.005 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.01 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.01 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.01 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.023791.020831.02378
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
99.995%
assay
≥95.0% (complexometric)
assay
-
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C (anhydrous substance)
mp
772 °C
mp
772 °C
mp
772 °C
description
for inorganic trace analysis
description
-
description
-
description
-
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c