Merck
1.02183
Charcoal activated
pure
Synonyma:
Charcoal activated
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
surface area
800-1500 m2/g
impurities
≤10% HNO3 solubles
ign. residue
≤10% (600 °C)
loss
≤10% loss on drying
mp
3550 °C
bulk density
150‑440 kg/m3
cation traces
Fe: ≤1000 ppm, Zn: ≤200 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity: passes test
Substances soluble in nitric acid: ≤ 10 %
Fe (Iron): ≤ 1000 ppm
Zn (Zinc): ≤ 200 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 10 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Charcoal activated
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
102183901504065268069110
102183901804027269338817
102183100004022536030463