Merck
1.02037
Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution
acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO3)3 * 9 H2O)
Synonyma:
CsCl-Al(NO3)3 Mixed Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12161703
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
storage condition
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.)
concentration
( Aluminium nitrate: >= 10 - < 20% Cesium chloride : >= 1 - < 5%)
technique(s)
AAS: suitable
color
colorless
pH
2.5 (20 °C in H2O)
solubility
soluble, water: soluble
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
cation traces
K: ≤1 mg/L, Li: ≤1 mg/L, Na: ≤5 mg/L
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Content of Aluminiumnitrat-nonahydrat (potentiometric): 247.5 - 252.5 g/l
Content of Cesiumchlorid (potentiometric): 49.5 - 50.5 g/l
Li (Lithium): <1 mg/l
K (Potassium): <1 mg/l
Na (Sodium): <5 mg/l
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
102037100004022536027999