Merck
1.01245
Isopentyl nitrite
extra pure stabilized with potassium carbonate
Synonyma:
Isopentyl nitrite, iso-Amyl nitrite, iso-Pentyl nitrite, Nitrous acid isoamyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H11NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
117.15
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-770-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Isopentyl nitrite, extra pure stabilized with potassium carbonate
SMILES string
N(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
form
liquid
autoignition temp.
208 °C
potency
505 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
97-99 °C/1013 hPa
transition temp
flash point -18 °C
density
0.872 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Analysis Note
Total nitrites (GC): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Free acid: conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.8720 - 0.8770
Non volatile matter: ≤ 0.04 %
Application
  • Deaminative coupling of benzylamines and arylboronic acids: Research demonstrated the use of isopentyl nitrite in the deaminative coupling of benzylamines and arylboronic acids, showcasing its application in creating complex molecules for pharmaceutical and chemical manufacturing processes (Sirvinskaite, Reisenbauer, and Morandi, 2023).
  • Syntheses of Arylazo Phosphine Oxides and Phosphonates: Utilizing isopentyl nitrite, research facilitated the synthesis of arylazo phosphine oxides and phosphonates via N-P bond formation under blue LED light conditions, contributing to developments in organophosphorus chemistry (Shen et al., 2022).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup