Merck
1.00337
Hydrofluoric acid
38-40%, EMPLURA®
Synonyma:
Hydrofluoric acid, Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid, HF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
HF
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
20.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
38-40% Hf
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hydrofluoric acid 38-40%, EMPLURA®
Quality Segment
vapor density
1.27 (vs air)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
form
liquid
concentration
38-40% Hf
impurities
≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.001% Fe (Iron), ≤0.001% Sulfate (SO4), ≤0.002% Chloride (Cl), ≤0.002% Sulfite (SO?), ≤0.01% Hexafluorosilicate (SiF6)
ign. residue
≤0.002% (as sulfate)
pH
2 (20 °C in H2O)
mp
-44 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C, 1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
InChI key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): 38 - 40 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Hexafluorosilicate (SiF₆): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Sulfite (SO₃): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.002 %
Other Notes
Replaces: 100339
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrofluoric acid 38-40%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100337100004022536005195
100337250004022536005218