O této položce
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer641/pSer645)
Gene Information
human ... GYS1(2997)
General description
Immunogen
Application
Insulin/Energy Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Sortimentní položky
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Související obsah
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 07-817 | 04053252743627 |