O této položce
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Immunogen
Application
Immunoprecipitation:
Beadlyte Histone-Peptide Specificity Assay:
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Western Blot Analysis:
0.4 µg/mL of anti-trimethyl histone H3 Lys27 was used on recombinant Histone H3 and HeLa cell acid extracts.
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys27) Antibody
— nebo —
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Protokoly
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Sortimentní položky
Protilátky se spojují se specifickými antigeny a vytvářejí exkluzivní komplex protilátka-antigen. Seznamte se s podstatou této vazby a jejím využitím jako molekulární značky pro výzkum.
Zjistěte, jaké jsou rozdíly mezi monoklonálními a polyklonálními protilátkami, včetně způsobu generování protilátek, počtu klonů a formátů protilátek.
Imunofluorescence využívá fluorescenční molekuly konjugované s protilátkami k lokalizaci proteinů, potvrzení jejich modifikací a vizualizaci proteinových komplexů.
Související obsah
Histone Modifications Poster
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 07-449 | 04053252671517 |