Přejít k obsahu
Merck

05-511-AF488

Anti-TCF-4 Antibody, clone 6H5-3 Antibody, AlexaFluor 488 Conjugate

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

conjugate

ALEXA FLUOR 488

clone

6H5-3
monoclonal

purified by

using protein G

species reactivity

mouse, human, rat, mouse

concentration

(Please refer to lot specific datasheet.)

technique(s)

immunocytochemistry: suitable

isotype

IgG2a

UniProt accession no.

Quality Level

Analysis Note

Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.

Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TCF-4 in A431 cells.

Application

Epitope: a.a. 31-331

Disclaimer

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

General description

Amino acids 31-331 of human TCF-4.
~66 kDa calculated

Physical form

Purified mouse antibody conjugate in PBS with 15mg/ml BSA and 0.1 % sodium azide.

Preparation Note

Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.

Legal Information

ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies

Skladovací třída

10 - Combustible liquids


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis