O této položce
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AF4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IQGAP1(8826)
General description
Immunogen
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 05-504 | 04053252621260 |