Přeskočit na
M-199
4-Methyl-N-ethyl-pentedrone (4-MEAP HCl) hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
4-Methyl-N-ethyl-pentedrone (4-MEAP HCl) hydrochloride solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 280,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H21NO · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
255.78
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
4 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N(C(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C)CC
InChI
1S/C14H21NO.ClH/c1-4-6-13(15-5-2)14(16)12-9-7-11(3)8-10-12;/h7-10,13,15H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI key
ULTAUAJCWQFPHK-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methyl-N-ethyl-pentedrone, also known as 4-MEAP and 4-MEAPP, is a stimulant drug of the cathinone class and has emerged on the illicit drug market as a designer drug. 4-MEAP has been found to be incorrectly sold as 4-methylpentedrone. This Certified Spiking Solution; is suitable as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS testing applications in forensic analysis, urine drug testing or clinical toxicology.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M-160M-155
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
(Snap-N-Spike®)
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review