Přeskočit na
L-039
alpha-Linolenic acid
1.0 mg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 810,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H30O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
278.43
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
3 810,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in ethanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
InChI key
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
General description
a-Linolenic acid, also known as ALA, is an omega-3 fatty acid essential for human health and well-being. Measurement of ALA levels in serum is useful for evaluating essential fatty acid deficiency (EFAD), malabsorption and ALA treatment response in patients with EFAD. This certified solution standard is suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS fatty acid testing methods in clinical and diagnostic testing of ALA in patient samples.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
44864L2376L1012
description
1.0 mg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
description
analytical standard
description
≥99%
description
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
format
single component solution
format
neat
format
-
format
-
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
feature
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)