Přeskočit na
850446C
Avanti
14:0-18:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyma:
1-tetradecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; MSPC; PC(14:0/18:0)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 740,00 Kč
3 066,80 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C40H80NO8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
734.04
MDL number:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
3 066,80 Kč
Ceníková cena3 740,00 KčUložit 18 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
14:0-18:0 PC, 1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (850446C-25mg), pkg of 2 × 4 mL (850446C-200mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850446C
concentration
10 mg/mL (850446C-25mg), 25 mg/mL (850446C-200mg)
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
InChI key
TYAQXZHDAGZOEO-KXQOOQHDSA-N
General description
Phosphatidylcholine (PC) is one of the most important constituent of colon′s mucosal layer. 14:0-18:0 PC (1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is an asymmetrical lipid.
Application
14:0-18:0 PC (1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
  • in lipid bilayers to study its miscibility with d-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM) using differential scanning calorimetry (DSC)
  • as an asymmetrical lipid in liposomes to study the impact of bilayer area and lipid geometry on the design of liposomes as liposomal solubilizing agents
  • to prepare a low temperature-sensitive liposome encapsulating thrombolytics to assess thrombolytic activity following hyperthermia
Biochem/physiol Actions
Phosphatidylcholine (PC) can form a hydrophobic surface in the mucus by acting as a surfactant to inhibit the penetrance of bacteria.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850446C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850446C-25mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
850446P850464C850456C
14:0-18:0 PC 1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Avanti
850446C
14:0-18:0 PC
14:0-18:0 PC 1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
850446P
14:0-18:0 PC
18:0-14:0 PC 1-stearoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Avanti
850464C
18:0-14:0 PC
16:0-18:0 PC 1-palmitoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Avanti
850456C
16:0-18:0 PC
description
1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
description
1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
description
1-stearoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
description
1-palmitoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850446C
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850446P
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850464C
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850456C
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
concentration
10 mg/mL (850446C-25mg), 25 mg/mL (850446C-200mg)
concentration
-
concentration
10 mg/mL (850464C-25mg)
concentration
10 mg/mL (850456C-25mg)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 14:0-18:0 PC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Cílové orgány
Liver,Kidney, Respiratory system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)