Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 600,00 Kč 3 240,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
Packaging:
pack of 500 ea
3 240,00 Kč
Ceníková cena3 600,00 KčUložit 10 %Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlipackaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Simport
General description
Tamper and leak-roof polyethylene caps with specially designed lip seal, guarantee the utmost security and sample integrity, non-sterile.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description for 30 mL tubes | description for 5, 10, and 12 mL tubes | description yellow | description for 7 mL tubes |
| manufacturer/tradename Simport | manufacturer/tradename Simport | manufacturer/tradename BRAND 780775 | manufacturer/tradename Simport |
| packaging pack of 500 ea | packaging pack of 1000 ea | packaging pack of 1000 ea | packaging pack of 1000 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamper evident caps
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?