Merck
Z516171
Aldrich® modified Dean-Stark trap
Joints: ST/NS 24/40 (2), reservoir capacity 8 mL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
Joints: ST/NS24/40 (2)
reservoir capacity
8 mL
Související kategorie
General description
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents heavier than water (e.g., chloroform). The 8 mL reservoir version is specifically designed for small scale azeotropic distillation of valuable solvents using heavy water. 2 mm bore PTFE stopcock and 300 mm overall height.
The Modified Dean-Stark Technique (see Fig. 1)
1.
Solvent vapors condense and collect in the receiver
2. The modified Dean-Stark trap separates the two components
3. The heavier than water layer sinks to the bottom of the trap leaving the water on top
4. The solvent is forced back through the inside tube and returned to the boiling flask
5. The upper water layer is drained out through the 2 mm PTFE stopcock
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)