Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 ft | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 370,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
1 370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlipackaging
pkg of 100 feet
I.D. × O.D.
1/4 in. × 3/8 in.
wall size
1/16 in.
General description
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in. | description I.D. × O.D. 1/8 in. × 1/4 in. | description I.D. × O.D. 3/8 in. × 1/2 in. | description I.D. × O.D. 1/4 in. × 1/2 in. |
| packaging pkg of 100 feet | packaging pkg of 100 feet | packaging pkg of 100 feet | packaging pkg of 100 feet |
| I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in. | I.D. × O.D. 1/8 in. × 1/4 in. | I.D. × O.D. 3/8 in. × 1/2 in. | I.D. × O.D. 1/4 in. × 1/2 in. |
| wall size 1/16 in. | wall size 1/16 in. | wall size 1/16 in. | wall size 1/8 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PVC laboratory tubing
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?