O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
1000 mL
Material:
long , transparent polymethylpentene
Packaging:
pack of 1
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
long , transparent polymethylpentene
joint
joint threaded neck28mm
sterility
non-sterile
feature
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384), closure type Screw cap
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Nalgene® 4001-1000
volume measuring range
1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
capacity
1000 mL
Související kategorie
General description
Gravimetrically calibrated TC/TD at 20°C individually, then marked with a permanent color graduation line. Meet Class B accuracy requirements of ASTM E288 and ISO Standard 384. No meniscus to confuse readings. Oval marking spot. Linerless PP screw closure. Leakproof and autoclavable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| Z131237-1EA | 04061832615981 |