Přeskočit na
W248908
Furfural
≥98%, FCC, FG
Akční nabídka
Synonyma:
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 each
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 270,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 820,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 330,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 770,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C4H3OCHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
96.08
FEMA Number:
2489
Council of Europe no.:
2014
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
13.018
EC Number:
202-627-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
105755
Organoleptic:
almond; baked; bread; woody; sweet
Grade:
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
1 270,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FCC, FDA 21 CFR 117, FDA 21 CFR 175.105
vapor density
3.31 (vs air)
vapor pressure
13.5 mmHg ( 55 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
599 °F
expl. lim.
19.3 %
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccco1
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
almond; baked; bread; woody; sweet
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI key
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Intermolecular Diels-Alder Cycloadditions of Furfural-Based Chemicals from Renewable Resources.: Focuses on the regio- and diastereoselectivity of furfural in reactions with alkenes, highlighting its potential in developing bio-based polymers (Galkin and Ananikov, 2021).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
319910PHR3290185914
Furfural ACS reagent, 99%
Sigma-Aldrich
319910
Furfural
2-furaldehyde certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3290
2-furaldehyde
Furfural 99%
Sigma-Aldrich
185914
Furfural
description
≥98%, FCC, FG
description
ACS reagent, 99%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
99%
organoleptic
almond; baked; bread; woody; sweet
organoleptic
-
organoleptic
-
organoleptic
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
food allergen
no known allergens
food allergen
-
food allergen
-
food allergen
-
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
-
documentation
-
documentation
-
assay
≥98%
assay
99%
assay
-
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furfural
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)