Merck
T89109
1,2,4-Trivinylcyclohexane, mixture of isomers
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H9(CH=CH2)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-668-9
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
85-88 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC1CCC(C=C)C(C1)C=C
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h4-6,10-12H,1-3,7-9H2
InChI key
KTRQRAQRHBLCSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
156.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
69 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)