Přejít k obsahu
T79006
2,4,6-Trimethylphenol
97%
Synonyma:
Mesitol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3C6H2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-419-2
Beilstein/REAXYS Number:
1859675
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
bp
220 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.), 71-74 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5,10H,1-3H3
InChI key
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Trimethylphenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Stomach
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)