O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)3C6H2CH2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
226.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-456-2
Beilstein/REAXYS Number:
2697844
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
97%
mp
117-120 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1cc(CC(O)=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C11H14O5/c1-14-8-4-7(6-10(12)13)5-9(15-2)11(8)16-3/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?