O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)3C6H2COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
230.64
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-851-4
Beilstein/REAXYS Number:
403117
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
bp
185 °C/18 mmHg (lit.)
mp
81-84 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H11ClO4/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
BUHYMJLFRZAFBF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?