Přeskočit na
T61301
Triethyl phosphonoacetate
98%
Synonyma:
(Diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester, Diethyl ethoxycarbonylmethylphosphonate, NSC 13898, NSC 16128, Triethyl carboxymethylphosphonate
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 240,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 980,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
224.19
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-757-6
Beilstein/REAXYS Number:
1343714
MDL number:
Assay:
98%
1 240,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Intramolecular Heck-type cyclization and isomerizations
  • Tsuji-Trost type reactions
  • Intramolecular aryne-ene reactions
  • Synthesis of aldehydes
Horner-Emmons-Wadsworth reagent recently used in the synthesis of chiral 2-methylcyclopropanecarboxylic acid from (S)-propylene oxide.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
79525T79758158763
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.), n20/D 1.432
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
bp
118 °C/0.85 mmHg (lit.), 265-268 °C (lit.)
bp
127-131 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethyl phosphonoacetate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?