Merck
T79758
Trimethyl phosphonoacetate
98%
Synonyma:
(Carboxymethyl)phosphonic acid trimethyl ester, NSC 84262
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)2P(O)CH2CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.11
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-663-0
Beilstein/REAXYS Number:
1865177
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
118 °C/0.85 mmHg (lit.), 265-268 °C (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C5H11O5P/c1-8-5(6)4-11(7,9-2)10-3/h4H2,1-3H3
InChI key
SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Intramolecular Mannich-type reactions to produce the sarain A diazatricyclic core
  • Organocatalytic oxa-Michael reactions
  • Prenylation and geranylation of oxindoles
  • Intramolecular Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Olefin cross-metathesis / heterocyclization
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)