Přejít k obsahu
T53503
Tricarballylic acid
99%
Synonyma:
1,2,3-Propanetricarboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(HO2CCH2)2CHCO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
176.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-733-3
Beilstein/REAXYS Number:
1783567
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
mp
156-161 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
General description
Tricarballylic acid also known as 1,2,3-Propanetricarboxylic acid is a small biomimetic ligand that is often used as building blocks in the synthesis of metal-organic frameworks. Additionally, it is used to produce high-value plasticizers.
Application
  • Effect of organic acids on the solid-state polymorphic phase transformation of piracetam.: Examines the impact of tricarballylic acid and other organic acids on the polymorphic phase transformation of the drug piracetam, relevant for pharmaceutical formulations and drug stability studies (Fan F et al., 2023).
  • Nanotubule inclusion in the channels formed by a six-fold interpenetrated, triperiodic framework.: Describes the synthesis of novel materials incorporating tricarballylic acid, which could have implications for polymer production and advanced material applications (Kusumoto S et al., 2023).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)