Přejít k obsahu
T5033
Triethylenetetramine dihydrochloride
Synonyma:
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
219.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-854-3
Beilstein/REAXYS Number:
5961763
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
mp
120-122 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
functional group
amine
SMILES string
Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.2ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;/h9-10H,1-8H2;2*1H
InChI key
WYHIICXRPHEJKI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)