Přejít k obsahu
T40401
m-Tolylhydrazine hydrochloride
99%
Synonyma:
3-Methylphenylhydrazine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4NHNH2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.63
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-276-9
Beilstein/REAXYS Number:
3563995
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
mp
184-194 °C (dec.) (lit.)
functional group
hydrazine
SMILES string
Cl.Cc1cccc(NN)c1
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
InChI key
SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)