Merck
T33006
(Phenylthio)acetic acid
96%
Synonyma:
(Phenylmercapto)acetic acid, S-Phenylthioglycolic acid, Thiophenoxyacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5SCH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-073-9
MDL number:
Assay:
96%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
mp
60-63 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
OC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI key
MOTOSAGBNXXRRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)