Merck
T24503
Tetramethylurea
99%
Synonyma:
1,1,3,3-Tetramethylurea, TMU
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2NCON(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-173-9
Beilstein/REAXYS Number:
773898
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
177 °C (lit.), 62-63 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
InChI key
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Application
  • Role of Tetramethylurea in Synthesizing Mesoporous Alumina: Tetramethylurea was used to synthesize mesoporous alumina via a hydrothermal method, affecting pore structure and thermal stability (Ghosh et al., 2014).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylurea
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
167.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
75 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)