Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 420,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
420,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlijoint
joint: ST/NS5/5
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware V130501
capacity
0.1 mL
General description
Supplied with one holed compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE -faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; For Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 0.1 mL, joint: ST/NS 5/5 | description 3 mL, joint: ST/NS 14/10 | description 8 mL, joint: ST/NS 14/10 | description capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/10 |
| manufacturer/tradename Synthware V130501 | manufacturer/tradename Synthware V131003 | manufacturer/tradename Synthware V131008 | manufacturer/tradename Synthware F301025 |
| joint joint: ST/NS5/5 | joint joint: ST/NS14/10 | joint joint: ST/NS14/10 | joint joint: ST/NS14/10 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| capacity 0.1 mL | capacity 3 mL | capacity 8 mL | capacity 25 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ conical bottom reaction vial with holed compression cap
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?