Přeskočit na
SYNF909100
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonyma:
Synthware F909100, modified Schlenk reaction flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 900,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
100 mL
Material:
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
Joint:
joint: ST/NS19/22
Packaging:
pkg of 1 ea
2 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F909100
capacity
100 mL
General description
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNF909100GSYNF909100HSYNF901100H
description
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
description
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
description
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
description
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
manufacturer/tradename
Synthware F909100
manufacturer/tradename
Synthware F909100G
manufacturer/tradename
Synthware F909100H
manufacturer/tradename
Synthware F901100H
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
100 mL
material
borosilicate glass flask, single-neck , pear-shaped
material
single-neck , pear-shaped , borosilicate glass flask
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
material
borosilicate glass flask, single-neck , pear-shaped
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)