Přeskočit na
SYNF891450
Synthware reaction tube with glass stopcock
50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyma:
Synthware F891450
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121700
Material:
colorless tube, glass tube
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations: no, Push fit
Packaging:
pack of 1 ea
2 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS14/20
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F891450
capacity
50 mL , 50 mL
General description
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNF892450SYNF891950SYNF894100
description
50 mL, joint: ST/NS 14/20
description
50 mL, joint: ST/NS 24/40
description
50 mL, joint: ST/NS 19/22
description
100 mL, joint: ST/NS 24/40
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Kemtech F891450
manufacturer/tradename
Kemtech F892450
manufacturer/tradename
Kemtech F891950
manufacturer/tradename
Kemtech F894100
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
100 mL , 100 mL
material
colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)