Přeskočit na
SYNF527000
Synthware™ single-neck round-bottom flask
1000 mL, joint: ST/NS 35/20
Synonyma:
Synthware F527000, glass flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 500,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
Joint:
joint: ST/NS35/20
Packaging:
pkg of 1 ea
1 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS35/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F527000
capacity
1,000 mL , 1000 mL , 1000 mL
General description
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNF304000SYNF30291LSYNF304100
description
1000 mL, joint: ST/NS 35/20
description
1000 mL, joint: ST/NS 24/40
description
1000 mL, joint: ST/NS 29/42
description
100 mL, joint: ST/NS 24/40
manufacturer/tradename
Synthware F527000
manufacturer/tradename
Synthware F304000
manufacturer/tradename
Synthware F30291L
manufacturer/tradename
Synthware F304100
capacity
1000 mL , 1,000 mL , 1000 mL
capacity
1,000 mL , 1000 mL , 1000 mL
capacity
1000 mL , 1000 mL, 1,000 mL
capacity
100 mL, 100 mL
material
borosilicate glass flask, single-neck , round bottom
material
round bottom , single-neck , borosilicate glass flask
material
borosilicate glass flask, single-neck , round bottom
material
borosilicate glass flask, single-neck , round bottom
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS35/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS29/42
joint
joint: ST/NS24/40
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)