Přeskočit na
SYNF444250
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
250 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
Synthware F444250, 3-neck round flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 140,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
250 mL, 250 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (vertical side necks)
Joint:
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
3 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (vertical side necks)
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F444250
capacity
250 mL, 250 mL
General description
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNF441250SYNF442250SYNF44292L
description
250 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
description
250 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
description
250 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 19/22
description
2000 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 29/42
capacity
250 mL , 250 mL
capacity
250 mL , 250 mL
capacity
250 mL , 250 mL
capacity
2000 mL, 2000 mL , 2,000 mL
manufacturer/tradename
Synthware F444250
manufacturer/tradename
Synthware F441250
manufacturer/tradename
Synthware F442250
manufacturer/tradename
Synthware F44292L
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS14/20, side joint: ST/NS14/20
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS19/22
joint
center joint: ST/NS29/42, side joint: ST/NS29/42
material
three-neck (vertical side necks), round bottom , borosilicate glass flask
material
borosilicate glass flask, three-neck (vertical side necks), round bottom
material
three-neck (vertical side necks), borosilicate glass flask, round bottom
material
round bottom , borosilicate glass flask, three-neck (vertical side necks)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)