Přeskočit na
SYNF434150
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
Synonyma:
Synthware F434150, 3-neck round flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 310,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
50 mL, 50 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (angled side necks)
Joint:
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
2 310,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (angled side necks)
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F434150
capacity
50 mL, 50 mL
General description
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNF439150SYNF434450SYNF434950
description
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
description
50 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 14/20
description
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
description
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 19/22
manufacturer/tradename
Synthware F434150
manufacturer/tradename
Synthware F439150
manufacturer/tradename
Synthware F434450
manufacturer/tradename
Synthware F434950
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
50 mL , 50 mL
material
borosilicate glass flask, three-neck (angled side necks), round bottom
material
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (angled side necks)
material
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (angled side necks)
material
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (angled side necks)
joint
side joint: ST/NS14/20, center joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS19/22, side joint: ST/NS14/20
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)