Přeskočit na
SYNF414450
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
Synthware F414450, 2-neck round flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 680,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
50 mL, 50 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , two-neck (angled side neck)
Joint:
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
1 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , two-neck (angled side neck)
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F414450
capacity
50 mL, 50 mL
General description
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNF414150SYNF419950SYNF411150
description
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
description
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
description
50 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
description
50 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
50 mL, 50 mL
capacity
50 mL, 50 mL
capacity
50 mL, 50 mL
manufacturer/tradename
Synthware F414450
manufacturer/tradename
Synthware F414150
manufacturer/tradename
Synthware F419950
manufacturer/tradename
Synthware F411150
material
borosilicate glass flask, two-neck (angled side neck), round bottom
material
borosilicate glass flask, round bottom , two-neck (angled side neck)
material
round bottom , borosilicate glass flask, two-neck (angled side neck)
material
borosilicate glass flask, two-neck (angled side neck), round bottom
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS14/20
joint
center joint: ST/NS19/22, side joint: ST/NS19/22
joint
center joint: ST/NS14/20, side joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)