Přeskočit na
SYNF363014C
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
30 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 30 mm, porosity: coarse
Synonyma:
Synthware F363014C, glass filter funnel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 570,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
2 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F363014C
frit O.D.
30 mm
capacity
30 mL , 30 mL
General description
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNF363014MSYNF362014CSYNF362019M
description
30 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 30 mm, porosity: coarse
description
30 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 30 mm, porosity: medium
description
15 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 20 mm, porosity: coarse
description
15 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
frit O.D.
30 mm
frit O.D.
30 mm
frit O.D.
20 mm
frit O.D.
20 mm
capacity
30 mL , 30 mL
capacity
30 mL, 30 mL
capacity
15 mL , 15 mL
capacity
15 mL , 15 mL
manufacturer/tradename
Synthware F363014C
manufacturer/tradename
Synthware F363014M
manufacturer/tradename
Synthware F362014C
manufacturer/tradename
Synthware F362019M
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)