Přeskočit na
SYNF30292L
Synthware™ single-neck round-bottom flask
2000 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonyma:
Synthware F30292L, glass round flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 310,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
Joint:
joint: ST/NS29/42
Packaging:
pkg of 1 ea
3 310,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS29/42
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F30292L
capacity
2,000 mL , 2000 mL , 2000 mL
General description
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNF30242LSYNF30452LSYNF304200
description
2000 mL, joint: ST/NS 29/42
description
2000 mL, joint: ST/NS 24/40
description
2000 mL, joint: ST/NS 45/50
description
200 mL, joint: ST/NS 24/40
manufacturer/tradename
Synthware F30292L
manufacturer/tradename
Synthware F30242L
manufacturer/tradename
Synthware F30452L
manufacturer/tradename
Synthware F304200
capacity
2,000 mL , 2000 mL , 2000 mL
capacity
2,000 mL , 2000 mL, 2000 mL
capacity
2000 mL , 2,000 mL , 2000 mL
capacity
200 mL , 200 mL
material
round bottom , single-neck , borosilicate glass flask
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
material
single-neck , round bottom , borosilicate glass flask
material
round bottom , single-neck , borosilicate glass flask
joint
joint: ST/NS29/42
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS45/50
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)