Přeskočit na
SYNF301100
Synthware single-neck round-bottom flask
100 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyma:
Synthware F301100, glass round flask
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
638,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
100 mL, 100 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
Joint:
joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
638,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F301100
capacity
100 mL, 100 mL
General description
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNF308100SYNF309100SYNF304100
capacity
100 mL , 100 mL
capacity
100 mL , 100 mL
capacity
100 mL , 100 mL
capacity
100 mL , 100 mL
manufacturer/tradename
Synthware F301100
manufacturer/tradename
Synthware F308100
manufacturer/tradename
Synthware F309100
manufacturer/tradename
Synthware F304100
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS29/42
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS24/40
material
borosilicate glass flask, single-neck , round bottom
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)