Merck
SYNF308100
Synthware single-neck round-bottom flask
100 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonyma:
Synthware F308100, glass round flask
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
100 mL, 100 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
Joint:
joint: ST/NS29/42
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS29/42
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F308100
capacity
100 mL, 100 mL
General description
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)