Přeskočit na
SYNF260810M
Synthware fritted gas dispersion tube
disc diam. 10 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Synonyma:
Synthware F260810M, glass gas dispersion tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 100,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless tube, glass cap, glass tube
Packaging:
pkg of 1 ea
1 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless tube, glass cap, glass tube
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F260810M
disc diam.
10 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
General description
Stem is 8 mm O.D × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SYNF271018MSYNF260810XSYNF273035X
description
disc diam. 10 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
description
disc diam. 10 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
description
disc diam. 10 mm, porosity: extra coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
description
disc diam. 30 mm, porosity: extra coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
manufacturer/tradename
Synthware F260810M
manufacturer/tradename
Synthware F271018M
manufacturer/tradename
Synthware F260810X
manufacturer/tradename
Synthware F273035X
material
glass tube, colorless tube, glass cap
material
colorless tube, glass tube
material
glass tube, colorless tube
material
glass tube, colorless tube
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
disc diam.
10 mm
disc diam.
10 mm
disc diam.
10 mm
disc diam.
30 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)