O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlijoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C624300
hose size
10 mm
jacket L
300 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Allihn condenser
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| SYNC624300-1EA | 04061832186474 |