Merck
S4808
cis-Stilbene
96%
Synonyma:
cis-1,2-Diphenylethylene, Isostilbene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH=CHC6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-445-7
Beilstein/REAXYS Number:
1616739
MDL number:
Assay:
96%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.622 (lit.)
bp
82-84 °C/0.4 mmHg (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc(cc1)\C=C/c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11-
InChI key
PJANXHGTPQOBST-QXMHVHEDSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
General description
cis-Stilbene can undergo epoxidation in the presence of supported gold nanoparticles (AuNP) and using cumene as a solvent to form a mixture of cis- and trans-stilbene oxides.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
230.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
110 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)