Přeskočit na
P6513
2-Phenylethylamine hydrochloride
≥98%
Synonyma:
β-Phenylethylamine hydrochloride, Phenethylamine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 370,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 180,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2CH2NH2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.64
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-849-2
Beilstein/REAXYS Number:
3624163
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
2 370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
mp
220-222 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
Cl.NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
InChI key
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Phenylethylamine hydrochloride is a biogenic aromatic amine.
Application
  • Multifunctional organic electrolyte additive for batteries: Research outlined a novel application of 2-Phenylethylamine hydrochloride in developing a multifunctional organic electrolyte additive for aqueous zinc ion batteries, enhancing the performance of polyaniline cathodes (Wang et al., 2023).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
12894542681M68423
description
≥98%
description
99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
99%
assay
≥98%
assay
99%
assay
-
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
220-222 °C (lit.)
mp
-
mp
220-222 °C (lit.)
mp
-
functional group
amine, phenyl
functional group
amine, phenyl
functional group
-
functional group
amine, phenyl
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Phenylethylamine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?