Přejít k obsahu
P53608
2-Propylphenol
98%
Synonyma:
o-Propylphenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH2C6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-415-3
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7,10H,2,5H2,1H3
InChI key
LCHYEKKJCUJAKN-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Propylphenol can be used as:
  • A ligand to prepare iridium complex for the study of equilibria between iridium hydride alkylidene structures and their corresponding hydride olefin isomers.
  • A model compound in the study of Pt/C-catalyzed H-D exchange reactions of aromatic compounds using D2O.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
199.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
93 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)