Merck
P49406
Piperonyl alcohol
98%
Synonyma:
1,3-Benzodioxole-5-methanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 3,4-(Methylenedioxy)phenylmethanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H8O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-808-4
Beilstein/REAXYS Number:
136113
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
50-54 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H8O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3,9H,4-5H2
InChI key
BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)