Přejít k obsahu
O9328
Oxamide
98%
Synonyma:
Oxalic acid diamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2COCONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-442-5
Beilstein/REAXYS Number:
1743262
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)C(N)=O
InChI
1S/C2H4N2O2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)
InChI key
YIKSCQDJHCMVMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Oxamide can be used:
  • As a precursor for the synthesis of ligands such as bis(benzimidazole) and Schiff base ligands formed by condensation with furfural.
  • Carbon nitride (g-C3N4) nanotubes by self-assembly polymerization with urea.
  • As a bridging ligand for the synthesis of binuclear IrIII complex [Ir22-oxamidato-N,N′,O,O′)(ptpy)4], ptpy = 2-(p-tolyl)pyridinato.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)