Merck
N605
2,6-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C10H6(SO3Na)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
332.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-735-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-3-1-7-5-10(18(14,15)16)4-2-8(7)6-9;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WZZLWPIYWZEJOX-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Remainder inorganic salts
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)