Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 860,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 860,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
C10H7CH2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-475-0
Beilstein/REAXYS Number:
973396
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
1 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
141-143 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
VIBOGIYPPWLDTI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline | description technical grade | description 99% |
| assay 99% | assay ≥95% | assay ≥90.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form crystalline | form lumps, powder | form liquid |
| mp 141-143 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?