O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-065-1
Beilstein/REAXYS Number:
1719466
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n
bp
193-194 °C (lit.)
mp
−36-−35 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI key
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nonanol
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
204.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
96 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?